Läs mer
Chlorzoxazone, MedChemExpress
Produktkod. 16451118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16451118 5 g
1 options
Produktkod. 16451118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1462
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H4ClNO2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (589.73 mM)
LEDER O=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Molekylvikt (g/mol) 169.57
Formel vikt 169.57
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation