Läs mer
Chlorzoxazon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chlorzoxazone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10) |
| Formel vikt | 168.9931 |
| Procent renhet | >95% |