Läs mer
CHMFL-BMX-078, MedChemExpress
Beskrivning
CHMFL-BMX-078 is a highly potent and selective type II irreversible BMX kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHMFL-BMX-078 |
| CAS | 1808288-51-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H35N7O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CHMFL-BMX 078 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.95 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CN=C(NC2=CC=C(C)C(NC(C=C)=O)=C2)N=C1NC)NC3=CC(NC(C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4)=O)=CC=C3C |
| Molekylvikt (g/mol) | 625.67 |
| Visa mer |