Läs mer
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Näringstillskott
Produktkod. p-7075738 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11380892 10 l Varje
11370892 100 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380892 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1245605
CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Näringstillskott
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ näringstillskott är en en del torrformatprodukt för matad batchtillsats till odlingen av flera cellinjer. CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) näringstillskott är en animaliskt ursprungsfri, kemiskt definierad formulering som inte innehåller några proteiner, hydrolysat eller komponenter med ofullständigt definierad sammansättning.
De AGT™ formatet är designat för storskalig tillverkning och enkel användning. Denna produkt finns även i flytande format för småskalig användning och experiment.
  • Räkna med upp till 2- till 5-faldiga ökningar av produktiviteten
  • Undvik problem i samband med användningen av hydrolysat och andra alternativ samtidigt som du får överlägsen prestanda
  • Förenkla uppskalning genom att utnyttja värdet av AGT™ enkel rekonstitution
  • Uppnå prestanda jämförbar med vår ursprungliga vätskekatalogprodukt
  • Redo för användning i större skala med praktiska förpackningsalternativ (10 L och 100 L)
    Som EfficientFeed™ Näringstillskott att välja?
    Tänk på CHO CD Effektiv Feed™ Kit när:
  • Du använder ett basmedium med mindre än 6 g/L glukos och inget hydrolysat på dag 0
    Överväga CHOCD EfficientFeed™ Ett tillägg när:
  • Du använder för närvarande CD OptiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
    Överväga CHOCD EfficientFeed™ B-tillägg när:
  • Du använder för närvarande CD CHO som ditt bascelltillväxtmedium
    Överväg CD EfficientFeed™ C AGT™ tillägg när:
  • Du vill ha högre produktivitet i GS CHO och andra utvalda cellinjer
  • Du använder för närvarande CD FortiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
  • Du använder ett basmedium med mer än 6 g/L glukos eller ett hydrolysat vid dag 0
    Ökade titrar
    CHO CD EfficientFeed™ kosttillskott har visat sig öka titrarna 2-5 gånger jämfört med batchkultur och är en utmärkt utgångspunkt för processutveckling (figur 1a och 1b). Dessutom överträffar de konkurrenskraftiga alternativ, inklusive hydrolysat (figur 2, 3a och 3b).
    Enkel uppskalning och kostnadsbesparingar
    Möjligheten att skala upp i torrt format ger enkel hantering och lagring i tillverkning och andra bioprocesser. Med AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) torrformat är det möjligt att lagra och använda produkten ännu enklare och säkrare än traditionella torrformatprodukter. CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ näringstillskott erbjuds i 10 L och 100 L förpackningar som möjliggör uppskalning från 1 L katalogvätskan som en sömlös process, samt möjliggör kostnadsbesparingar vid köp av produktionsvolymer.
    Jämförbar prestanda med flytande tillägg
    Lika viktigt som bekvämligheten och enkelheten hos AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) torrt format är jämförbar prestanda med vätskan CHO CD EfficientFeed™ B (Figur 4). Båda formerna har fungerat på liknande sätt i våra tester, och AGT™ version har använts framgångsrikt som en prototyp i många processer av flera företag.
    AGT™ Format Lätt att använda
    CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ näringstillskott ger bekvämlighet uppskalning i torrt format såväl som enkel rekonstitution via vattentillsats och ett enda pH-justeringssteg (se produktprofilbladet nedan för fullständiga instruktioner).
    För forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Torrformat medium Förvara
    vid 2 till 8 °C, Förvara mörkt och torrt
    Celllinje CHO
    Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
    Typ av kultur Suspensionscellodling
    Form AGT
    Produkttyp Näringstillskott
    Serumnivå Serumfritt
    Sterilitet Icke-steril
    Med tillsatser Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan insulin
    Endotoxinnivå Låg
    Formatera Securitainer Capped Vial
    Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturbetyg, kvalificerad för vidare tillverkning, forskningsbetyg
    Kvantitet 10 l
    Anmärkningar Kemiskt definierat näringstillskott
    Frakt skick Våt is
    Testad för Löslighet
    Visa mer Visa mindre
    För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.