Läs mer
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B Flytande näringstillskott
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10307853
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10307853 1 l Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10307853 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1024001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CHO CD EfficientFeed™ B Flytande näringstillskott
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B flytande näringstillskott är en produkt för matad batchtillsats till odling av flera cellinjer. CHO CD EfficientFeed™ B flytande näringstillskott är en animaliskt ursprungsfri, kemiskt definierad formulering som inte innehåller några proteiner, hydrolysat eller komponenter med ofullständigt definierad sammansättning.
Det flytande formatet är designat för småskalig användning och experimenterande. Denna produkt finns även i AGT™ format för storskalig tillverkning och enkel användning.
  • Räkna med upp till 2- till 5-faldiga ökningar av produktiviteten
  • Undvik problem i samband med användningen av hydrolysat och andra alternativ samtidigt som du får överlägsen prestanda
  • Redo för användning i större skala med praktiska förpackningsalternativ (10 L och 100 L)
    Som EfficientFeed™ Näringstillskott att välja?
    Tänk på CHO CD Effektiv Feed™ Kit när:
  • Du använder ett basmedium med mindre än 6 g/L glukos och inget hydrolysat på dag 0
    Överväga CHOCD EfficientFeed™ Ett tillägg när:
  • Du använder för närvarande CD OptiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
    Överväga CHOCD EfficientFeed™ B-tillägg när:
  • Du använder för närvarande CD CHO som ditt bascelltillväxtmedium
    Överväg CD EfficientFeed™ C AGT™ tillägg när:
  • Du vill ha högre produktivitet i GS CHO och andra utvalda cellinjer
  • Du använder för närvarande CD FortiCHO™ som ditt bascelltillväxtmedium
  • Du använder ett basmedium med mer än 6 g/L glukos eller ett hydrolysat vid dag 0
    Ökade titrar
    CHO CD EfficientFeed™ kosttillskott har visat sig öka titrarna 2-5 gånger jämfört med batchkultur och är en utmärkt utgångspunkt för processutveckling (figur 1a och 1b). Dessutom överträffar de konkurrenskraftiga alternativ, inklusive mindre konsekventa hydrolysat (figur 2, 3a och 3b).
    Enkel uppskalning och kostnadsbesparingar
    Möjligheten att skala upp i torrt format ger enkel hantering och lagring i tillverkning och andra bioprocesser. Med AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) torrformat är det möjligt att lagra och använda produkten ännu enklare och säkrare än traditionella torrformatprodukter. CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ tillägg erbjuds i 10 L och 100 L förpackningar som möjliggör uppskalning från 1 L flytande tillägg som en sömlös process, samt möjliggör kostnadsbesparingar vid köp av produktionsnivåvolymer.
    Jämförbar prestanda med flytande tillägg
    Lika viktigt som bekvämligheten och enkelheten hos AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) torrt format är jämförbar prestanda med vätskan CHO CD EfficientFeed™ B-tillägg (Figur 4). Båda formerna har fungerat på liknande sätt i våra tester, och AGT™ version har använts framgångsrikt som en prototyp i många processer av flera företag.
    AGT™ Format Lätt att använda
    CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement ger uppskalningsbekvämlighet i torrt format såväl som enkel rekonstitution i en enda del AGT torrt format. För mer information, se de stödjande dokumenten som finns på AGT™ format produktsida.
    För forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller en liter CHO CD EfficientFeed™ B och en manual.
    Lagra CHO CD EfficientFeed™ B vid –2 °8 C i mörker.
    Antibiotikaspektrum Inga antibiotika
    Celllinje CHO
    Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
    Typ av kultur Suspensionscellodling
    Form Vätska
    Produkttyp Medietillägg
    Serumnivå Serumfritt
    Sterilitet Sterilfiltrerad
    Med tillsatser Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan insulin
    Endotoxinnivå Låg
    Formatera Flaska/flaskor
    Produktlinje Gibco
    Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturbetyg, kvalificerad för vidare tillverkning, forskningsbetyg
    Kvantitet 1 l
    Anmärkningar Kemiskt definierat näringstillskott
    Frakt skick Rumstemperatur
    Källa Fri från animaliskt ursprung
    Testad för pH
    Visa mer Visa mindre
    För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.