Läs mer
Gibco™ CHO DG44-celler (cGMP-bankad) och Media Kit
Produktkod. 10033384 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10033384 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10033384 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1100001
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CHO DG44-celler (cGMP-bankad) och Media Kit
CHO DG44-cellerna (cGMP-bankade) och Media Kit är optimerade för tillväxt av dihydrofolatreduktas-bristande (DHFR-)CHO celler och uttryck av rekombinanta proteiner i suspensionskultur. Kitet tillhandahåller:
Gibco™ CD DG44 Medium—är ett kemiskt definierat, proteinfritt medium som är särskilt utformat för att möjliggöra optimal tillväxt och uttryck av DG44-celler i suspensionskultur
CHO DG44-celler (cGMP-bankade) —Föräldrar CHO DG44-celler har producerats, bankats och testats för att uppfylla cGMP-kvalitetsstandarder. De är föranpassade till CD DG44-medium och selekterade för överlägsen celltillväxt och transfektionseffektivitet.
Dessutom CHO innehåller DG44-cellerna (cGMP-bankade) och Media Kit L-glutamin och Pluronic™ F-68 för optimal tillväxt och proteinuttryck av DG44-celler i en proteinfri, kemiskt definierad miljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Innehåll och lagring CHO DG44 Cells (cGMP banked) och Media Kit (SKU A1100001) innehåller:
• CD DG44 Medium 1000 mL- 12610-010, förvara i mörker vid 2-8 °C
• CHO DG44-celler (cGMP-bankad) 1 injektionsflaska (> 1x10^7 celler) - A1097101 (se begränsad etikettlicens), förvara i flytande kväve
• PLURONISK F-68 , 10 % (100X) 100 mL - 24040-032, förvara i rumstemperatur
• L-glutamin-200 mM (100X) 100 mL - 25030-081 eller 25030-024 (CE-märkt version endast för Europa), lagra vid -20 °C
Celllinje CHO DG44
Typ av kultur Suspensionscellodling
Art Hamster
Mediarekommendation CD DG44 Medium
Antal celler 1 x 10 7
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 kit