Läs mer
Abcam CHO HCP ELISA kit (Host cell protein), 96 Tests
Produktkod. 32115516 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32115516 96 Tests
1 options
Produktkod. 32115516 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2409961x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of CHO Host Cell Proteins. Sensitivity 10 ng/mL, range 3.3 - 810 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Species Reactivity: Species independent
  • Sensitivity: 10 ng/mL
  • Range: 3.3 - 810 ng/mL
  • Assay Time: 3 hr
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Specifikationer
Analysintervall 3.3 to 810 ng/mL
Analyskänslighet 10 ng/mL
Innehåll och lagring Store at 4°C
Detektionsmetod Colorimetric
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA Kit
Målarter Non-species Specific
För användning med (applikation) ELISA
Kvantitet 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Mål CHO Host Cell Proteins
Total analystid 3 hr