Beskrivning
Gibco™ CHO-S Celler (cGMP Bankade) och Media Kit har utvecklats för tillväxt av kinesiska hamster-ovarieceller (CHO) och uttryck av rekombinanta proteiner i suspensionskultur. Föräldrareller CHO-S har producerats, bankats och testats för att uppfylla cGMP-kvalitetsstandarder. Cellerna har anpassats till CD-medium CHO för serumfri suspensionstillväxt. CD-mediet CHO är tillverkat av animaliskt ursprungsfria och kemiskt definierade komponenter. Det innehåller inga proteiner, hydrolysater eller komponenter av okänd sammansättning. Mediet är formulerat utan L-glutamin för större stabilitet och utan fenolrött för att minimera potentialen för östrogenliknande effekter.
Gibco-celler® CHO-S (cGMP Banked) och Media Kit har utvecklats för tillväxt av kinesiska hamsteräggstocksceller (CHO) och uttryck av rekombinanta proteiner i suspensionskultur. Föräldraceller CHO-S har producerats, förvarats och testats för att uppfylla cGMP-kvalitetsstandarder. Cellerna har anpassats till CD-medium CHO för serumfri suspensionstillväxt. CD-mediet CHO är tillverkat av animaliskt ursprungsfria och kemiskt definierade komponenter. Den innehåller inga proteiner, hydrolysater eller komponenter av okänd sammansättning. Mediet är formulerat utan L-glutamin för större stabilitet och utan fenolrött för att minimera potentialen för östrogenliknande effekter.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Lågprotein, serumfritt |
| Innehåll och lagring | CHO-S Celler (cGMP-bankade) och Media Kit (SKU A1155701) innehåller: CD CHO Medium 1000 ml-10743-029, förvara i mörker vid 2-8 °C >cho-s Celler (cGMP bankade) 1 flaska (>1x10^7 celler) - A11364-01 (se begränsad etikettlicens), förvara i flytande kväve >L-glutamin-200mM (100X) 100 ml - 25030-081 eller 25030-024 (CE-märkt version endast för Europa), förvara vid -20 °C |
| Celllinje | CHO-S Celler |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Art | Hamster |
| Mediarekommendation | CD CHO Medium |
| Antal celler | 1 x 10 7 |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 sats |