Beskrivning
CHO-S-SFM II, är en komplett, serumfri, lågproteinhalt (mindre än 100μ /ml) medium optimerat för tillväxt och underhåll av kinesisk hamsters äggstock (CHO ) celler i suspensionskultur för produktion av rekombinanta proteiner. Det kompletteras med hypoxantin och tymidin (motsvarigheten utan tillskott finns också tillgänglig ). Detta bruksfärdiga medium är lämpligt för suspensionsodling av CHO och andra celler i batch-, kontinuerliga och perfusionsodlingssystem. En CHO-S-SFM II medium Drug Master File (DMF) har skickats till FDA. Tillstånd att korshänvisa till huvudfilen kan erhållas genom att kontakta tekniska tjänster eller din lokala försäljningsrepresentant.
Detta medium innehåller komponenter av animaliskt ursprung. Om tillväxtfaktorer eller hydrolysat, som finns i konkurrerande media, ska undvikas, överväg CD CHO , CD OptiCHO™ eller CD FortiCHO™ media.
När ska man använda CHO-S-SFM II Medium
Dina celler har framgångsrikt odlats i CHO-S-SFM II-medium tidigare och din process närmar sig en regulatorisk ansökan (DMF tillgänglig)
När ska man överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
Överväg CD OptiCHO™ medium när:
Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
Din CHO cellinjen är petig, dvs svår att växa eller anpassa
Överväg CD CHO medium när:
Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
Överväg CD DG44-medium när:
Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
Detta medium innehåller komponenter av animaliskt ursprung. Om tillväxtfaktorer eller hydrolysat, som finns i konkurrerande media, ska undvikas, överväg CD CHO , CD OptiCHO™ eller CD FortiCHO™ media.
När ska man använda CHO-S-SFM II Medium
När ska man överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
Överväg CD OptiCHO™ medium när:
Överväg CD CHO medium när:
Överväg CD DG44-medium när:
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Klassificering | Lågt protein, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Tymidin, Hypoxantin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |