Läs mer
Gibco™ CHO-S-SFM II, med hypoxantin och tymidin
Produktkod. p-7075739 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580416 500 ml 500ml
10503483 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580416 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12052114
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CHO-S-SFM II, med hypoxantin och tymidin
CHO-S-SFM II, är en komplett, serumfri, lågproteinhalt (mindre än 100μ /ml) medium optimerat för tillväxt och underhåll av kinesisk hamsters äggstock (CHO ) celler i suspensionskultur för produktion av rekombinanta proteiner. Det kompletteras med hypoxantin och tymidin (motsvarigheten utan tillskott finns också tillgänglig ). Detta bruksfärdiga medium är lämpligt för suspensionsodling av CHO och andra celler i batch-, kontinuerliga och perfusionsodlingssystem. En CHO-S-SFM II medium Drug Master File (DMF) har skickats till FDA. Tillstånd att korshänvisa till huvudfilen kan erhållas genom att kontakta tekniska tjänster eller din lokala försäljningsrepresentant.
Detta medium innehåller komponenter av animaliskt ursprung. Om tillväxtfaktorer eller hydrolysat, som finns i konkurrerande media, ska undvikas, överväg CD CHO , CD OptiCHO™ eller CD FortiCHO™ media.
När ska man använda CHO-S-SFM II Medium
  • Dina celler har framgångsrikt odlats i CHO-S-SFM II-medium tidigare och din process närmar sig en regulatorisk ansökan (DMF tillgänglig)
    När ska man överväga en annan Gibco™ Medium
    Överväg CD FortiCHO™ medium när:
  • Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
  • Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
  • Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
  • Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
    Överväg CD OptiCHO™ medium när:
  • Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
  • Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
  • Din CHO cellinjen är petig, dvs svår att växa eller anpassa
    Överväg CD CHO medium när:
  • Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
  • Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
    Överväg CD DG44-medium när:
  • Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
    Designa ditt eget media specifikt för dina behov
    Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celllinje CHO
    Klassificering Lågt protein, Serumfritt
    Koncentration 1 X
    Form Vätska
    Produkttyp Serumfritt medium (SFM)
    Serumnivå Serumfritt
    Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Tymidin, Hypoxantin
    Produktlinje Gibco
    Kvantitet 500 ml
    Frakt skick Rumstemperatur
    Endotoxinnivå Låg
    Formatera Flaska/flaskor
    Antibiotika ingår Utan antibiotika
    Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
    Typ av kultur Suspensionscellodling