Läs mer
Thermo Scientific™ Chokladagar med Vitox
Produktkod. 13245359
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
13245359 90 mm monoplate Paket med 10
1 options
Produktkod. 13245359 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5090A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.11 SEK
    145.91 SEK / Paket med 10
    Save 21.20 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Isolera och odla kräsna mikroorganismer med detta mycket näringsrika medium som innehåller stärkelse för att absorbera giftiga metaboliter som produceras av Neisseria .
Isolera och odla kräsna mikroorganismer med hjälp av Thermo Scientific™ Chokladagar med Vitox , ett mycket näringsrikt medium som inkluderar närvaron av stärkelse för att säkerställa att toxiska metaboliter producerade av Neisseria absorberas.
Detta medium har formulerats för att inkludera en speciell pepton som är en blandning av kött- och växtenzym för optimal prestanda och tillförlitlighet.
Denna produkt kanske inte är tillgänglig i alla länder eller territorier. Kontakta din lokala representant för tillgänglighet.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Fawn brun, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Chokladagar med Vitox
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.