missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chocolate Brown HT (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brown HT |
| CAS | 4553-89-3 |
| Molekylformel | C27 H18 N4 O9 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(2,1-diazenediyl)]bis-, sodium salt (1:2), 1-Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(azo)]bis-, disodium salt (9CI), C.I. Food Brown 3 (7CI), C.I. Food Brown 3, disodium salt (8CI), 1538 Brown, Brown HT, C.I. 20285, Certicol Brown N Extra, Certicol Brown RS, Chocolate Brown HT, E 155, Edicol Brown HT, Hexacol Chocolate Brown HT |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20N4O9S2.2Na/c32-14-15-13-22(30-28-20-9-11-23(41(35,36)37)18-7-3-1-5-16(18)20)27(34)25(26(15)33)31-29-21-10-12-24(42(38,39)40)19-8-4-2-6-17(19)21;;/h1-13,32-34H,14H2,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b30-28+,31-29+;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].OCc1cc(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S(=O)(=O)[O-])c(O)c(N=Nc4ccc(c5ccccc45)S(=O)(=O)[O-])c1O |
| IUPAC-namn | disodium;4-[(E)-[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-[(E)-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 652.56 |
| Formel vikt | 652.0311 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?