Beskrivning
- 3-lagers renrumsmasker
- Stickade nylon-öronöglor
- Filtermedium: smältblåst polypropen ger partikel- och bakteriefiltrering
- Fullt innesluten nosstycke är justerbar
- Finns i bulk eller individuellt inslagen förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Öronloopar |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Veckad |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM F2299 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 14683 |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Konstruktion | 3-ply |
| Visa mer |