Beskrivning
- 99% kontinuerlig filament polyester, 1% spandex
- En storlek passar alla
- Mitten av vaden med elastisk mudd för säker passform
- Mjuk och skön
- Tvättad och förpackad i en ISO Klass 5 renrum
- Färg: Vit
- 10 par per förpackning
Teknologi
- Konstruerad med kontinuerliga filamentgarn för att minska fiber- och partikelavfall
- Renrum tvättat och förpackat
Fördelar
- Uppfyller EU:s krav GMP Bilaga 1 avsnitt 7.14
- Renrumstvättprocess minskar fiber- och partikelavgivningen och minimerar biologisk börda
- Över 1000 gånger renare än vanliga polyester/bomullsstrumpor
- Bekväm och hållbar för hela dagen
- Ett kostnadseffektivt, rent och engångsalternativ till operatörens egna strumpor
- Autoklaverbar (121 °C, 30 minuter)
- Bulkförpackning tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU GMP Annex 1 section 7.14 |
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Cleanroom Apparel |
| Material | 99% kontinuerlig filament polyester, 1% spandex |
| Storlek | One Size |
| Disponibel | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förpackningsmängd | 10/Pk., 50 Pk./Cs. |
| Produkttyp | Cleanroom Sock |
| Förpackningstyp | Stacked |
| Visa mer |