Beskrivning
Använd Choice PTFE hydrofila sprutfilter för att filtrera aggressiva organiska, mycket grundläggande eller heta lösningar. De kan filtrera vattenlösningar utan förvätning.
Använda Thermo Scientific™ Choice™ PTFE hydrofila sprutfilter för filtrering av aggressiva organiska, mycket basiska eller heta lösningar och som transduktorskydd. Dessa Choice-sprutfilter kan filtrera vattenlösningar utan att behöva förväta med en alkohol. De ger renare provextrakt genom att ta bort störande material och fina partiklar ner till den nominella porstorleken.
Att lägga till ett sprutfiltreringssteg före kromatografisk injektion hjälper inte bara till att säkerställa mer konsekventa och tillförlitliga resultat, det hjälper också till att skydda instrumenten och förlänga kolonnens livslängd. Ekonomiskt val sprutfilter finns i en mängd olika storlekar och membrantyper för att möta alla applikationsbehov.
- Membran: HPLC-certifierad PTFE, med stöd av polypropen
- Max drifttemperatur: 110° C
- Hus: Medicinsk kvalitet, ny polypropen
- Autoklav: Sterilisera med torr värme vid 121° C i 15 minuter
- HPLC och organiskt lösningsmedel provberedning och sanering
- Analys av upplösningsprov
- Allmän provberedning
- Prover med förhöjd temperatur, kaustik eller sura lösningar
- Perklorsyra
- Metylenklorid (begränsad exponering)
- Dioxan, DMF, myrsyra> 50 %
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | PTFE (hydrofil) |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | HPLC, SPE |
| Material för hölje | Lösningsmedelsresistent, lågextraherbar polypropen |
| Förfilter | Nej |
| Tryckvärdering | 90 psi |
| Produktlinje | Val |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |