Beskrivning
Använd Choice PVDF (hydrofila) sprutfilter för allmän biologisk filtrering, speciellt när hög proteinåtervinning önskas. De kräver inte förvätning.
Thermo Scientific™ Choice™ PVDF (hydrofila) sprutfilter är ett bra alternativ för allmän biologisk filtrering. De är särskilt väl lämpade för applikationer där hög proteinåtervinning önskas. Val PVDF (hydrofila) sprutfilter kräver inte förvätning med en alkohol för vattenhaltiga prover.
Sprutfilter ger renare provextrakt genom att ta bort störande material och fina partiklar ner till den nominella porstorleken. Att lägga till ett sprutfiltreringssteg före kromatografisk injektion hjälper till att säkerställa mer konsekventa och tillförlitliga resultat, och hjälper till att skydda instrumenten och förlänga kolonnens livslängd. Ekonomiskt val sprutfilter finns i en mängd olika storlekar och membrantyper för att möta alla applikationsbehov.
- Membran: HPLC-certifierad PVDF
- Max drifttemperatur: 100° C
- Hus: Medicinsk kvalitet, ny polypropen
- Autoklav: Sterilisera med torr värme vid 121° C i 15 minuter
- HPLC och organiskt lösningsmedel provberedning och sanering
- Proteinbaserade prover med hög ospecifik bindning
- Miljövattenprover
- DMF, DMSO, MEK, aceton och de flesta frätande lösningar> 6N
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | PVDF (hydrofil) |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | HPLC, SPE |
| Material för hölje | Lösningsmedelsresistent, lågextraherbar polypropen |
| Förfilter | Nej |
| Tryckvärdering | 90 psi |
| Produktlinje | Val |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |