Läs mer
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
BIOPHARMA
Produktkod. p-200022123 Handla allt Berkshire Produkter
Förpackningsmängd:
75 Pk., 14/Cs. (Standardförpackning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 75
Produktkod. 16600014
Brand: Berkshire™ CHSS09.14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Choice™ SuperSorb är en renrumstvättad 100 % polyesterstickad duk med förseglad kant.
  • Kritiskt låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen
  • Hög nötningsbeständighet
  • Kemiskt kompatibel med IPA, aceton och andra lösningsmedel
  • Pinsonic-design lägger till ytstruktur som hjälper till att avlägsna rester
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Konstruktion Sticka
Disponibel Engångsbruk
Kanter Sluten
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsmängd 75 Pk., 14/Cs. (Standardförpackning)
Lager 2-ply