Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK Tetrapeptide (30-33)
Produktkod. 15457999
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457999 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15457999 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66589.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 596.70
Produkttyp Cholecystokinin, CCK Tetrapeptide (30-33)
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Trp-Met-Asp-Phe-NH2