Läs mer
Koleraautoinducer 1: (3S)-3-Hydroxy-4-tridekanon (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30004639
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004639 25 mg
30003253 5 mg
30003810 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004639 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43146025MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1004296-82-5
Molekylformel C13 H26 O2
Molekylvikt (g/mol) 214.34
Synonym (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone, CAI 1;
IUPAC-namn (3S)-3-hydroxytridekan-4-ett
LEDER CCCCCCCCCC(=O)[C@@H](O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12(14)4-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formel vikt 214.1933