Läs mer
Cholera Toxin Beta Antibody (23043), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18713763 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18713763 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18713763 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10064675DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Cholera Toxin Beta Monoclonal antibody specifically detects Cholera Toxin Beta in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cholera Toxin Beta
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona 23043
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cholera enterotoxin B chain, Cholera enterotoxin beta chain, Cholera enterotoxin gamma chain, Cholera enterotoxin subunit B, Cholera toxin B protein, Choleragenoid, CTX B, CTXB, TOX B, toxB, VC1456
Värd art Mouse
Immunogen Vibrio cholerae
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1