missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cholesta-4,6-dien-3-one, TRC

Produktkod. 30349274
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349274 2.5 mg
30351040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4314202.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 566-93-8
Molekylformel C27 H42 O
Molekylvikt (g/mol) 382.62
Synonym 4,6-Cholestadien-3-one, NSC 119073
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cholesta-4,6-dien-3-one
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,17-19,22-25H,6-8,11-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 382.3236
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.