Läs mer
Cholesterol-18O, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesterol-3-18 O |
| CAS | 59613-51-3 |
| Molekylformel | C27 H46 18 O |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Cholest-5-en-3-ol-18 O, (3β)- (9 CI), (3β)-Cholest-5-en-3-ol-18 O, [18 O]-Cholesterol, Cholesterol-18 O |
| InChI formel | InChI=1 S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28 H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i28+2 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H]([18 OH])CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC-namn | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.6533 |
| Formel vikt | 388.3591 g/mol |
| Visa mer |