missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kolesterol 3-acetat-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesterol 3-Acetate-d7 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i1D3,2D3,19D |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?