missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kolesterol 3-acetat, TRC

Produktkod. 30359089
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359089 1 g
30356141 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4325051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 604-35-3
Molekylformel C29 H48 O2
Molekylvikt (g/mol) 428.69
Synonym Cholest-5-en-3-ol (3β)-, 3-acetate, Cholest-5-en-3-ol (3β)-, acetate (9CI), Cholesterol, acetate (6CI,7CI,8CI), (-)-Cholesteryl acetate, (3β)-Cholest-5-en-3-ol acetate, 3-Cholesteryl acetate, 3β-Acetoxycholest-5-ene, Cholest-5-en-3β-ol acetate, Cholest-5-en-3β-yl acetate, Cholesterin acetate, Cholesterol 3-acetate, Cholesterol 3β-acetate, Cholesteryl acetate, NSC 8799
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetat
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cholesteryl Acetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formel vikt 428.3654
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.