Läs mer
Kolesterol,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493310 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493310 5 g 5g
11483310 1 g 1g
11403320 25 g 25g
11413320 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11493310 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210138205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.26 SEK
    759.49 SEK / 5g
    Save 111.77 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 57-88-5
Molekylformel C27H46O
Molekylvikt (g/mol) 386.664
MDL-nummer MFCD00003646
InChI-nyckel HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydroen[a]-cyklopentahr-lH-cyklopentanol
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol
Färg Vitt
Densitet 1.067g/mL
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 386.64
Fysisk form Pulver