Läs mer
Cholesterol Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesteryl Benzoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H50O2/c1-23(2)10-9-11-24(3)29-16-17-30-28-15-14-26-22-27(36-32(35)25-12-7-6-8-13-25)18-20-33(26,4)31(28)19-21-34(29,30)5/h6-8,12-14,23-24,27-31H,9-11,15-22H2,1-5H3/t24-,27+,28+,29-,30+,31+,33+,34-/m1/s1 |
| Formel vikt | 490.3811 |
| Procent renhet | >95% |