Läs mer
Cholesterol-d4, TRC
Produktkod. 30360064
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360064 2.5 mg
30361950 10 mg
30368414 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30360064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4325042.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 956029-28-0
Molekylformel C27 2H4 H42 O
Molekylvikt (g/mol) 390.68
Synonym Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol, (3β)- (ACI), (3β)-Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol (ACI), [25,26,26,26-2H4]-Cholesterol, Cholesterol-25,26,26,26-d4, Cholesterol-d4, Cholesterol-25,26,26,26-D4
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol 6,7,7-d4
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,18D/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-
Formel vikt 390.38