Läs mer
Kolesterol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322718
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30322718 100 mg
1 options
Produktkod. 30322718 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11665400100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol
CAS 57-88-5
Analyt- eller komponentnamn Cholesterol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C27 H46 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cholesterol, Cholesterol (8CI), (-)-Cholesterol, Cholesterin, Cholesteryl alcohol, Dythol, Lidinit, Lidinite, NSC 8798, Provitamin D, SyntheChol
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 386.65
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 386,3549 g/mol