Läs mer
Cholesterol Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesterol Glucuronide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H54O7/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(13-15-32(20,4)25(22)14-16-33(23,24)5)39-31-28(36)26(34)27(35)29(40-31)30(37)38/h9,18-19,21-29,31,34-36H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,37,38)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,31-,32+,33-/m1/s1 |
| Formel vikt | 562.387 |