Läs mer
Kolesterol, Mikromol™
Beskrivning
Kolesterol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesterol |
| CAS | 57-88-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cholesterol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C27 H46 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cholesterol, Cholesterol (8CI), (-)-Cholesterol, Cholesterin, Cholesteryl alcohol, Dythol, Lidinit, Lidinite, NSC 8798, Provitamin D, SyntheChol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol |
| Visa mer |