Läs mer
Cholesterol myristate, MedChemExpress
Produktkod. 16459905
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16459905 250 mg
1 options
Produktkod. 16459905 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2338
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cholesterol myristate is a natural steroid present in traditional Chinese medicine. Cholesterol myristate binds to several ion channels such as the nicotinic acetylcholine receptor, GABAA receptor, and the inward-rectifier potassium ion channel.
Cholesterol myristate is a natural steroid present in traditional Chinese medicine. Cholesterol myristate binds to several ion channels such as the nicotinic acetylcholine receptor, GABAA receptor, and the inward-rectifier potassium ion channel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol myristate
CAS 1989-52-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H72O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Cholesteryl myristate Cholesteryl tetradecanoate
Löslighetsinformation Ethanol : 3.33 mg/mL (5.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)([C@]([C@H](C)CCCC(C)C)([H])CC4)CC3
Molekylvikt (g/mol) 597.01
Formel vikt 597.01
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death