Läs mer
Kolesterol, NF-klass, MP Biomedicals
Produktkod. 11403310 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403310 25 g 25g
11413310 100 g 100g
11423310 500 g 500g
11433310 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11403310 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101380.3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.34 SEK
    432.32 SEK / 25g
    Save 40.02 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Kolesterol är lämpligt för användning i liposomberedningar
  • Kolesterol är en komponent som används för beredning och studier av konstgjorda modellmembran
  • Ett exempel är en studie av valinomycin-inducerade förändringar i membranpotentialer hos röda blodkroppar och fosfolipid (fosfatidylkolin från äggula plus kolesterol) vesikelsuspensioner
  • Positivt laddade cyaninfärgämnen användes som fluorimetriskt svarar på förändringen i potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-88-5
Molekylformel C27H46O
Molekylvikt (g/mol) 386.664
MDL-nummer MFCD00003646
InChI-nyckel HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydroen[a]-cyklopentahr-lH-cyklopentanol
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHOLESTEROL
Smältpunkt 147°C to 150°C
Färg Vitt
Kokpunkt 360°C (literature)
Linjär formel C27H46O
Kvantitet 25 g
Formel vikt 386.67
Kvalitet NF
Fysisk form Pulver