missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kolesterol, NF-klass, MP Biomedicals

Produktkod. 11433310 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433310 1 kg 1kg
11403310 25 g 25g
11413310 100 g 100g
11423310 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11433310 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210138001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6640.00 SEK
    6321.22 SEK / 1kg
    Save 318.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

  • Kolesterol är lämpligt för användning i liposomberedningar
  • Kolesterol är en komponent som används för beredning och studier av konstgjorda modellmembran
  • Ett exempel är en studie av valinomycin-inducerade förändringar i membranpotentialer hos röda blodkroppar och fosfolipid (fosfatidylkolin från äggula plus kolesterol) vesikelsuspensioner
  • Positivt laddade cyaninfärgämnen användes som fluorimetriskt svarar på förändringen i potential

Kemiska identifierare

CAS 57-88-5
Molekylformel C27H46O
Molekylvikt (g/mol) 386.664
InChI-nyckel HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydroen[a]-cyklopentahr-lH-cyklopentanol
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C

Specifications

Kemiskt namn eller material Cholesterol, NF
Färg Vitt
Densitet 1.067g/mL
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 386.67
Fysisk form Fint pulver
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.