Läs mer
Cholesterol, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7082778 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
5g
Produktkod. 15835108
Brand: Thermo Scientific J13580.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 57-88-5
Molekylformel C27H46O
Molekylvikt (g/mol) 386.664
MDL-nummer MFCD00003646
InChI-nyckel HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC-namn (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol
Smältpunkt 147°C to 150°C
Densitet 1.067
Kokpunkt 360°C
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 1915888
Formel vikt 386.65
Fysisk form Powder