Läs mer
Kolesterol, TRC
Produktkod. 17988874
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988874 25 g
17969724 50 mg
17938204 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17988874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43250125G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-88-5
Molekylformel C27 H46 O
Molekylvikt (g/mol) 386.65
Synonym Cholesterol (8CI), (3β)-Cholest-5-en-3-ol, (-)-Cholesterol, 3β-Hydroxycholest-5-ene, 5:6-Cholesten-3β-ol, Cholest-5-en-3β-ol, Cholesterin, Cholesteryl alcohol, Dythol, Lidinit, Lidinite, Marine Cholesterol, NSC 8798, Provitamin D, SyntheChol, δ5-Cholesten-3β-ol
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 386.3549
Procent renhet >95%