missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesterol |
| Namnnotering | från Wool Grease |
| CAS | 57-88-5 |
| Molekylformel | C27H46O |
| Kvantitet | 5 kg |
| Synonym | 5-Cholesten-3-β-ol, 3β-Hydroxy-5-cholestene |
| InChI-nyckel | HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (lR,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,llaR)-9a,lla-dimetyl-1-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-lH,2 H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.66 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?