Läs mer
Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 Octadecanoate, TRC
Produktkod. 30363964
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363964 10 mg
30356298 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30363964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43258110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2692624-28-3
Molekylformel C45 H74 D6 O2
Molekylvikt (g/mol) 659.15247
Synonym Cholest-5-en-2,2,3,4,4,6-d6-3-ol, 3-octadecanoate, (3ß)- (ACI)
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-17-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] octadecanoate
LEDER [2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 Octadecanoate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C45H80O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h26,35-36,38-42H,7-25,27-34H2,1-6H3/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i26D,30D2,34D2,38D
Formel vikt 658.6535