Läs mer
Kolesterylacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407327 25 g 25g
11417327 100 g 100g
11427327 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15052.14
Request Bulk or Custom Format
Kolesterylacetat används i kosmetika, armbandsur, termometrar, volymindikatorer för propantankar, videoskärmar, läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kolesterylacetat används i kosmetika, armbandsur, termometrar, volymindikatorer för propantankar, videoskärmar, läkemedel.
Löslighet Löslig i kloroform, etanol eller etylacetat
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-35-3
Molekylformel C29H48O2
Molekylvikt (g/mol) 428.70
MDL-nummer MFCD00003636,MFCD00003636,MFCD00003636
InChI-nyckel XUGISPSHIFXEHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cholesteryl acetate
PubChem CID 12360660
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(C)=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Cholesteryl acetate
Smältpunkt 112°C to 114°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2064235
Merck Index 14,2201
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethanol or ethyl acetate.
Optisk rotation −43° (c=5 in Chloroform)
IUPAC-namn [(10R,13R)-10,13-dimetyl-17-(6-metylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-3-yl]acetat
Formel vikt 428.7
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.