missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kolesterol arachidonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesteryl Arachidonate |
| CAS | 604-34-2 |
| Molekylformel | C47H76O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cholesterol 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic Acid Ester, Arachidonic Acid Cholesteryl Ester, (all-Z)-3-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-eicosatetraenoate] (3beta)-Cholest-5-en-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C47H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h11-12,14-15,17-18,20-21,28,37-38,40-44H,7-10,13,16,19,22-27,29-36H2,1-6H3/b12-11-,15-14-,18-17-,21-20-/t38-,40+,41+,42-,43+,44+,46+,47-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-ikosa-5,8,11,14-tetraenoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 673.11 |
| Formel vikt | 672.5845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?