Läs mer
Kolesterylbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10132280
Brand: Thermo Scientific Acros 110200250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 604-32-0 | C34H50O2 | 490.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-32-0
Molekylformel C34H50O2
Molekylvikt (g/mol) 490.77
MDL-nummer MFCD00003635
InChI-nyckel UVZUFUGNHDDLRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cholesteryl benzoate, cholesterol benzoate, 3b-benzoyloxy cholest-5-ene, unii-n09h13shlb, n09h13shlb, cholest-5-ene-3-beta-yl benzoate, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, benzoate, 5-cholesten-3.beta.-ol benzoate, cholest-5-en-3-ol 3beta-, benzoate
PubChem CID 2723613
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl benzoate
Smältpunkt 149°C to 150°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 10, 2181
Specifik rotation -15
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methylene chloride,,benzene,toluene,diethyl ether
IUPAC-namn 9a,lla-dimetyl-l-(6-metylheptan-2-yl)-lH,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,llH,llaH-cyklopenta[a]fenantren-7-ylbensoat
Formel vikt 490.76
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.