Läs mer
Kolesterylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448643
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448643 25 g 25g
11458643 100 g 100g
11468643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10433.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 910-31-6
Molekylformel C27H45Cl
Molekylvikt (g/mol) 405.107
MDL-nummer MFCD00003632
InChI-nyckel OTVRYZXVVMZHHW-DGPGEHMFSA-N
Synonym cholesterylchloride
PubChem CID 131632519
IUPAC-namn (8S,9R,10R,13R,14S,17R)-3-klor-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dofenkapentahydro-1H-cyklo-pentahydro-1H-
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)Cl)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl chloride
Smältpunkt 94°C to 96°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2703655
Optisk rotation −26° (c=1 in benzene)
Formel vikt 405.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.