Läs mer
Cholesteryl chloroformate, 97%
Produktkod. 10429020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10429020 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10429020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7144-08-3 | C28H45ClO2 | 449.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7144-08-3
Molekylformel C28H45ClO2
Molekylvikt (g/mol) 449.12
MDL-nummer MFCD00003633
InChI-nyckel QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Synonym cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
PubChem CID 111262
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] carbonochloridate
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl chloroformate
Namnnotering 97%
Smältpunkt 116°C to 118°C
Färg White
Förlust vid torkning 0.2% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Fieser 01,141
Specifik rotation -26° to -30° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formel vikt 449.1
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cholesteryl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.