Läs mer
Kolesteryl klorformiat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341717 100 g 100g
11331717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04801.22
 Begränsad artikel
I lager
Kolesterylkloroformiat används vid framställning av hydrofobiserad kitosanoligosackarid, som finner tillämpning som en effektiv genbärare. Det fungerar som en initiator i polymerisationen av metylmetakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kolesterylkloroformiat används vid framställning av hydrofobiserad kitosanoligosackarid, som finner tillämpning som en effektiv genbärare. Det fungerar som en initiator i polymerisationen av metylmetakrylat.
Löslighet
Löslig i metylenklorid, kloroform, aceton, toluen och bensen. Något löslig i metanol och etanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7144-08-3
MDL-nummer MFCD00003633
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl chloroformate
Smältpunkt 116 °C till 120 °C
Odör Stickande lukt
Molekylformel C28H45ClO2
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3223154
Känslighet Känslig för fukt
Synonym cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
Löslighetsinformation Löslig i metylklorid, kloroform, aceton, toluen och bensen. Lätt löslig i metanol och etanol.
InChI-nyckel QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Optisk rotation −29° (c=5 i kloroform)
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekapentahydro-1H-cyklofenylklorid
Molekylvikt (g/mol) 449.12
PubChem CID 111262
Formel vikt 449.12
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.