Läs mer
Kolesterylvätesuccinat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483300 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483300 25 g 25g
11473300 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483300 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210137925
Cholesteryl Hydrogen Succinate är ett kolesterolderivat som används som tvättmedel.
  • Dikarboxylsyramonoester härrörande från kondensationen av kolesterolhydroxigruppen med en karboxigrupp av bärnstenssyra.
  • Används ibland som ersättning för kolesterol vid proteinkristallografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1510-21-0
Molekylformel C31H50O4
Molekylvikt (g/mol) 486.74
MDL-nummer MFCD00037705
InChI-nyckel WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Synonym cholesteryl hemisuccinate, cholesterol hydrogen succinate, cholesteryl succinate, unii-t3j4ks4201, cholesteryl hydrogen succinate, cholest-5-en-3beta-yl hydrogen succinate, 4-3beta-cholest-5-en-3-yloxy-4-oxobutanoic acid, 4-3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-17-2r-6-methylheptan-2-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl oxy-4-oxobutanoic acid, cholesterol hemisuccinate, cholesterylhemisuccinate
PubChem CID 65082
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl hydrogen succinate
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-3-yl]oxi]-4-oxobutansyra syra
Fysisk form Pulver
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.