missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kolesterylvätesuccinat, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4404329 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11473300

Brand: MP Biomedicals 0210137905

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cholesteryl Hydrogen Succinate är ett kolesterolderivat som används som tvättmedel.

  • Dikarboxylsyramonoester härrörande från kondensationen av kolesterolhydroxigruppen med en karboxigrupp av bärnstenssyra.
  • Används ibland som ersättning för kolesterol vid proteinkristallografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1510-21-0
Molekylformel C31H50O4
Molekylvikt (g/mol) 486.74
MDL-nummer MFCD00037705
InChI-nyckel WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Synonym cholesteryl hemisuccinate, cholesterol hydrogen succinate, cholesteryl succinate, unii-t3j4ks4201, cholesteryl hydrogen succinate, cholest-5-en-3beta-yl hydrogen succinate, 4-3beta-cholest-5-en-3-yloxy-4-oxobutanoic acid, 4-3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-17-2r-6-methylheptan-2-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl oxy-4-oxobutanoic acid, cholesterol hemisuccinate, cholesterylhemisuccinate
PubChem CID 65082
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cholesteryl hydrogen succinate
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-3-yl]oxi]-4-oxobutansyra syra
Fysisk form Pulver

Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.