Läs mer
Cholesteryl linoleate, MedChemExpress
Produktkod. 16449346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449346 100 mg
1 options
Produktkod. 16449346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010697100mg
MedChemExpress Cholesteryl linoleate is shown to be the major cholesteryl ester contained in LDL and atherosclerotic lesions.
Cholesteryl linoleate is shown to be the major cholesteryl ester contained in LDL and atherosclerotic lesions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl linoleate
CAS 604-33-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C45H76O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (77.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 649.1
Formel vikt 649.1
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation