missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- HPLC-standard vid analys av råttleverlipoproteiner
- Den vanligaste kolesterylestern i lågdensitetslipoprotein (LDL)
- Större kolesterolester hittas associerad med den neutrala kärnan av lågdensitetslipoprotein
- Receptor-LDL-komplex tas upp av lysosomer och hydrolyseras för att frigöra kolesterol från estrarna
- Enzymsyrakolesterylesterhydrolas är ansvarigt för hydrolysen av kolesterylestrar
- Ett defekt enzym kan resultera i bildandet av aterosklerotiska lesioner hos människor
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 604-33-1 |
| Smältpunkt | 39°C to 41°C (literature) |
| Färg | Färglös |
| Molekylformel | C45H76O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | cholesteryl linoleate, 18:2 cholesteryl ester, cholesterol linoleate, linoleic acid cholesterol ester, cholest-5-en-3beta-yl z,z-octadeca-9,12-dienoate, cholesteryl 9z,12z-octadecadienoate, z,z-3beta-cholest-5-en-3-ol 9,12-octadecadienoate, cholest-5-en-3beta-yl 9z,12z-octadecadienoate, 3beta-cholest-5-en-3-ol, z,z-9,12-octadecadienoate, 3beta-cholest-5-en-3-ol, 9z,12z-9,12-octadecadienoate |
| InChI-nyckel | NAACPBBQTFFYQB-LJAITQKLSA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 649.10 |
| PubChem CID | 131632555 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?