Läs mer
Cholesteryl Linolenate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholesteryl Linolenate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1 |
| Formel vikt | 646.5689 |