Läs mer
Kolesterylnonanoat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367875
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367875 100 g 100g
11357875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02857.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kolesterylnonanoat används i hårfärger, kosmetiska produkter som läppprodukter, lotioner. Det används också vid tillverkning av vissa pleokroiska färgämnen. Den kan också användas som en komponent i de flytande kristallerna som används för flytande kristallskärmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kolesterylnonanoat används i hårfärger, kosmetiska produkter som läppprodukter, lotioner. Det används också vid tillverkning av vissa pleokroiska färgämnen. Det kan också användas som en komponent i de flytande kristallerna som används för flytande kristallskärmar.
Löslighet
Löslig i kloroform, tetrahydrofuran(THF). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser, Starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1182-66-7
Molekylformel C36H62O2
Molekylvikt (g/mol) 526.89
MDL-nummer MFCD00003643
InChI-nyckel WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonym cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
PubChem CID 2723614
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekaantahydro-1H-cyklofentahydro-ena3-cyklofenyl
LEDER CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl nonanoate
Smältpunkt 75 °C till 79 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 3179820
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, tetrahydrofuran (THF). Olöslig i vatten.
Optisk rotation −30° (c=5 i kloroform)
Formel vikt 526.89
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.