Läs mer
Kolesteryl-oleylkarbonat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10504111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10504111 5 g 5g
10773161 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10504111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165850050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17110-51-9
Molekylformel C46H80O3
Molekylvikt (g/mol) 681.143
MDL-nummer MFCD00003634
InChI-nyckel XMPIMLRYNVGZIA-FVPZYIPGSA-N
Synonym cholesterololeylcarbonate
PubChem CID 131632518
IUPAC-namn [(3S,8S,9R,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekaantahydro-1H-cyklofenylahydro-1H-cyklofenyl oktadek-9-enylkarbonat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCCOC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesteryl oleyl carbonate
Namnnotering 99+%
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -22° to -24° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formel vikt 681.14
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Waxy Crystalline Mass
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.